Documentos Principais
392073
Sigma-Aldrich
Diphenyl(trimethylsilyl)phosphine
technical grade
Sinônimo(s):
(Diphenylphosphino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diphenylphosphine
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2PSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
258.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.603 (lit.)
p.e.
119-120 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H19PSi/c1-17(2,3)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
chave InChI
WTWVGNUJAAOVSC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)