Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.615 (lit.)
p.e.
252-253 °C (lit.)
pf
16-17 °C (lit.)
densidade
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11-7-8/h2-7H,1H3
chave InChI
DTBDAFLSBDGPEA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?