Key Documents
381004
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)chromium(II)
95%
Sinônimo(s):
Chromocene, Di(cyclopentadienyl)chromium(II)
About This Item
Fórmula linear:
Cr(C5H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
182.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
adequação da reação
core: chromium
reagent type: catalyst
pf
168-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Cr/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
chave InChI
OXPNGPODCRFNTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Stereoselective pinacol-type cross-coupling reactions
  • Thermal homo-polymerization and co-polymerization reactions
  • Nozaki-Hiyama-Kishi reactions (additions of organic halides to aldehydes)
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)