375152
Benzeneselenol
97%
Sinônimo(s):
Phenyl selenol, Phenyl selenomercaptan, Selenophenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.616 (lit.)
p.e.
71-72 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[SeH]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Se/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
WDODWFPDZYSKIA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?