369365
Di(ethylene glycol) dibenzoate
90%
Sinônimo(s):
2-[2-(Benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
90%
forma
viscous liquid
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pb
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
chave InChI
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?