339563
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
98%
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4787 (lit.)
densidade
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(C(Cl)=O)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HClF4O/c8-7(13)2-1-3(9)5(11)6(12)4(2)10/h1H
chave InChI
XWCKIXLTBNGIHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter