Documentos Principais
796573
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
143.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
grupo funcional
amine
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(/C=C/N(C)C)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-10-7(9)5-6-8(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3/b6-5+
chave InChI
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)