Documentos Principais
331759
Sigma-Aldrich
(2-endo,3-exo)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dimethanol
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
68-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1[C@@H]2CC[C@@H](C=C2)[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H16O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10(9)6-12/h1-2,7-12H,3-6H2/t7-,8+,9-,10-/m0/s1
chave InChI
FYTVZXRDKATZTF-JXUBOQSCSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)