Documentos
152188
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2,2-dimethanol
98%
Sinônimo(s):
NDM
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
111-113 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1(CO)C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H14O2/c10-5-9(6-11)4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,7-8,10-11H,3-6H2/t7-,8+/m0/s1
chave InChI
DSHXMENPUICESR-JGVFFNPUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3