326259
1-Ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridinium iodide
97%
Ensaio
97%
pf
114-116 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CC[n+]1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H12NO2.HI/c1-3-10-6-4-8(5-7-10)9(11)12-2;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
NGEAJXXGUZQCPN-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)