303429
Citronellic acid
98%
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
121-122 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?