218359
(S)-(−)-Perillic acid
95%
Sinônimo(s):
4-Isopropenylcyclohexene-1-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
flakes
atividade óptica
[α]20/D −102°, c = 2 in methanol
pf
129-131 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h5,8H,1,3-4,6H2,2H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
chave InChI
CDSMSBUVCWHORP-MRVPVSSYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Aryl amides, 4-(prop-1-en-2-yl)-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)cyclohex-1-ene-1-carboxamide and N-(4-(4-amino-2-methylphenethyl)-3-methylphenyl)-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-1-carboxamide, as in vitro antiproliferative active agents.
- Machaeriols and cannabinoid-related compounds as antimalarial agents.
- Tricyclic-β-lactone by treating with 1-chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine and dimethylketomalonate, followed by addition of 9-azajulolidine.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)