Documentos Principais
364428
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Citronellic acid
98%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]25/D −8°, neat
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
115-120 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
chave InChI
GJWSUKYXUMVMGX-VIFPVBQESA-N
Aplicação
(S)-(-)-Citronellic acid may be used in the synthesis of trisubstituted piperidine substructures of the veratramine and jervine type, that can be building blocks for developing cyclopamine analogs.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Philipp Heretsch et al.
Organic letters, 11(23), 5410-5412 (2009-11-04)
All four diastereomers of the trisubstituted piperidine-alkaloids of the veratramine and jervine type were synthesized with complete stereocontrol starting from enantiopure citronellic acids. The flexible, high-yielding, and scalable route described here will facilitate convergent syntheses and give access to analogues