Documentos Principais
340499
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Citronellic acid
98%
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]25/D +8°, neat
índice de refração
n20/D 1.4534 (lit.)
p.e.
119 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
chave InChI
GJWSUKYXUMVMGX-SECBINFHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)