302309
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Cl 13.5-15.5 %
Sinônimo(s):
Chloro(diisopropylamino)-β-cyanoethoxyphosphine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
composição
Cl, 13.5-15.5%
índice de refração
n/D 1.476-1.480
p.e.
103 -105 °C/0.1 hPa
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
chave InChI
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- for selective monophosphorylation of carbohydrates and nucleosides
- for conversion of protected ribonucleosides to phosphoramidites
- as phosphitylating reagent for 3′-hydroxyl groups in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides
- in a scalable, solution-phase oligonucleotide synthesis employing phosphoramidite chemistry and DMT-, iBu- and Bz-protected monomers. Intermediates were isolated by extraction without further purification
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?