295469
2-Methylpropene
99%
Sinônimo(s):
Isobutylene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3278 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
869 °F
p.e.
−6.9 °C (lit.)
pf
−140 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
chave InChI
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Asymmetric synthesis of S-(+)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid, a key building block for the synthesis of cilastatin.
- Alkylation of p-xylene to form t-butyl-p-xylene catalyzed by a heteropolyacid.
- Synthesis of poly(2-methylpropene) or polyisobutene.
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-112.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal