Documentos Principais
283843
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
(Diethoxyphosphinyl)·acetic-13C2 acid ethyl ester, 13C Labeled triethyl phosphonoacetate
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2P(O)13CH213CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
226.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
peso molecular
226.16 by atom % calculation
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1,8+1
chave InChI
GGUBFICZYGKNTD-BFGUONQLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)