79525
Triethyl phosphonoacetate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester, Diethyl ethoxycarbonylmethylphosphonate, NSC 13898, NSC 16128, Triethyl carboxymethylphosphonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.432
p.e.
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations
- Tsuji-Trost type reactions
- Intramolecular aryne-ene reactions
- Synthesis of aldehydes
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)