Documentos Principais
293202
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate-2-13C
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2P(O)13CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
225.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
peso molecular
225.18 by atom % calculation
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1
chave InChI
GGUBFICZYGKNTD-CDYZYAPPSA-N
Embalagem
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)