279897
(R)-(−)-2-Phenylpropionic acid
97%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-Hydratropic acid, (R)-HTA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −72°, c = 1.6 in chloroform
pureza óptica
ee: 98% (HPLC)
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
115 °C/1 mmHg (lit.)
pf
29-30 °C (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
chave InChI
YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.