274496
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
99%
Sinônimo(s):
Neopentyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4039 (lit.)
pb
84-85 °C (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
chave InChI
JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C - closed cup