Documentos Principais
277282
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
(1,1-Dimethylpropyl)magnesium chloride, Chloro(1,1-dimethylpropyl)magnesium, tert-Amylmagnesium chloride, tert-Pentyl magnesium chloride
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C(CH3)2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
130.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in diethyl ether
densidade
0.831 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-4-5(2)3;;/h4H2,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
NWFDYJDCSIHFAB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)