271365
Ethoxyacetylene solution
~40 wt. % in hexanes
Sinônimo(s):
1-Ethoxyethyne, Ethoxyethyne, Ethyl ethynyl ether, Ethynyl ethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
~40 wt. % in hexanes
índice de refração
n20/D 1.378
densidade
0.732 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-5-4-2/h1H,4H2,2H3
chave InChI
WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?