Key Documents
268135
Sigma-Aldrich
trans-4-Stilbenecarboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
112-114 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)\C([H])=C(/[H])c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-12H/b7-6+
chave InChI
CLXSBHRRZNBTRT-VOTSOKGWSA-N
Descrição geral
The relative binding affinity of trans-4-stilbenecarboxaldehyde was calculated which was used in drug development targeting human estrogen receptor α.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Miho Y Mizutani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(2), 183-194 (2012-02-02)
A fast method that can predict the binding affinities of chemicals to a target protein with a high degree of accuracy will be very useful in drug design and regulatory science. We have been developing a scoring function for affinity