Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
pb
145-146 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
chave InChI
MGHBDQZXPCTTIH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- preparation of (2S)-1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1,1-dimethyl-1-sila-ethoxy)-propan-1-one
- enantiomeric preparation of the key intermediate of chiral azole antifungal agents by a chemoenzymatic process
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?