256064
Ammonium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nitric acid ammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
Impurezas
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
210 °C (lit.)
pf
169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
chave InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of 3-Amino-4-substituted Monocyclic ß-Lactams-Important Structural Motifs in Medicinal Chemistry.: This study presents a novel synthesis route for 3-amino-4-substituted monocyclic ß-lactams, which are significant in medicinal chemistry due to their biological activities. The process utilizes ammonium nitrate as a reagent for the synthesis, highlighting its role in advanced organic chemistry applications (Grabrijan et al., 2021).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?