pressão de vapor
35 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
131-132 °C (lit.)
pf
−103 °C (lit.)
densidade
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC#CCCC
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?