241172
Oxalic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Aktisal, Aquisal
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
powder or crystals
pf
189.5 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
densidade
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Descrição geral
Aplicação
- 2-aryl-1-arylmethyl-1H-benzimidazoles from o-phenylenediamine and aldehydes
- 2-aryl-4,5-diphenyl-1H-imidazoles from benzyl/benzoin, ammonium acetate and aromatic aldehydes
- bis-compounds of indole and 2-naphthol in an aqueous medium
- in the synthesis of hemicellulose hydrolysates of yellow poplars
- in the synthesis of three-dimensionally ordered macroporous metal oxides or carbonates via templating with polystyrene spheres
- as supporting electrolyte in the electrochemical synthesis of polyaniline-polypyrrole composite coatings
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.