233161
3′-(Trifluoromethyl)acetophenone
99%
Sinônimo(s):
3-Acetylbenzotrifluoride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4611 (lit.)
p.e.
198-200 °C (lit.)
densidade
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?