233013
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
98%
Ensaio
98%
pf
113-115 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(Oc1cccc(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-3-7(10)5-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
YNTJKQDWYXUTLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)