23261
Trichloromethyl chloroformate
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
TCF, Diphosgene, di-Phosgene
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.458
pb
20 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.639 g/mL at 20 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
chave InChI
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Cyclic carbamimidates using a monophosphine gold(i) catalyst
- N-Alkenyl and cycloalkyl carbamates as dual acting histamine H3 and H4 receptor ligands
- Prostate-specific membrane antigen-targeted anticancer prodrugs
- Potential west nile virus protease inhibitors
- Antibody-drug conjugates (ADCs)
- Erythromycin A derivatives
TCF can also be used:
- To synthesize N-carboxy α-amino acid anhydrides.
- As an acylating agent to synthesize oxazolidinones from α-amino alcohols.
- As a dehydrating agent to synthesize aromatic diisocyanides in the presence of triethylamine.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?