Key Documents
227412
Sigma-Aldrich
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
97%
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylneopentanediamine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4355 (lit.)
pb
155-158 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CC(C)(C)CN
InChI
1S/C7H18N2/c1-7(2,5-8)6-9(3)4/h5-6,8H2,1-4H3
chave InChI
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
The pK1 and pK2 values of N,N,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine was determined.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hine J and Li WS.
The Journal of Organic Chemistry, 40(12), 1795-1800 (1975)