Documentos Principais
211427
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitro-o-toluic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
(O2N)2C6H2(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
226.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
205-207 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(8(11)12)2-5(9(13)14)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Synthesis of a series of heterocyclic derivatives of 3,5-dinitro-o-toluic acid has been reported.
Aplicação
3,5-Dinitro-o-toluic acid was used in the synthesis of isoquinolone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pyridine annelation of o-methyl arylcarboxylic acids with vilsmeier reagents.
Meth-Cohn O and Taljaard HC.
Tetrahedron Letters, 24(42), 4607-4610 (1983)
Synthesis of some heterocyclic derivatives of 3, 5-dinitro o-toluic acid.
Wu MT.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 9, 31-31 (1972)