Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5402 (lit.)
p.e.
111-112 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,1H3
chave InChI
KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?