pressão de vapor
2.42 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
142 °C (lit.)
densidade
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Butyl chloroformate was used in the synthesis of dextran alkyl carbonates.
- It was also used in the synthesis of S-tert-alkyl-N,N-alkoxycarbonylmethyl-dithiocarbamate, radical polymerization with reversible addition-fragmentation chain transfer agent.
- It was used as derivatization reagent in determination of linsidomine in plasma using high-performance liquid chromatographic separation with tandem mass spectrometric detection.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?