460931
Neopentyl chloroformate
97%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethylpropyl chloroformate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
−0.65 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
p.e.
55 °C/36 mmHg (lit.)
densidade
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)COC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)4-9-5(7)8/h4H2,1-3H3
chave InChI
JUUBFHLPTCPVBO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?