Documentos Principais
8.02358
Sigma-Aldrich
Isobutyl chloroformate
for synthesis
Sinônimo(s):
Isobutyl chloroformate, Chloroformic acid isobutyl ester
About This Item
Fórmula linear:
ClCOOCH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
136.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
208-840-1
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
dilution
(for synthesis)
temperatura de transição
flash point 30 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.046
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup