407704
4-Methylmorpholine
purified by redistillation, ≥99.5%
Sinônimo(s):
NMM
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
18 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
purificado por
glass distillation
redistillation
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L)
p.e.
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
pf
−66 °C (lit.)
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
chave InChI
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?