Key Documents
183423
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl alcohol
99%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
pb
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
chave InChI
HZFRKZWBVUJYDA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)