Documentos Principais
686301
Sigma-Aldrich
(S)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
95%
Sinônimo(s):
(S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol, (S)-4′-Bromo-1-phenylethanol
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
201.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D -38.0°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.570
densidade
1.322 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
chave InChI
XTDTYSBVMBQIBT-LURJTMIESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric