900542
(2S)-2-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazole
95%
Sinônimo(s):
Birman (S)-HBTM Resolution Catalyst
Ensaio
95%
Formulário
powder or chunks
pf
125 °C
grupo funcional
phenyl
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C12=CC=CC=C1SC3=N[C@H](C4=CC=CC=C4)CCN23
InChI
1S/C16H14N2S/c1-2-6-12(7-3-1)13-10-11-18-14-8-4-5-9-15(14)19-16(18)17-13/h1-9,13H,10-11H2/t13-/m0/s1
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)