Documentos Principais
686271
Sigma-Aldrich
(S)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
95%
Sinônimo(s):
(S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol, (S)-4′-Chloro-1-phenylethanol
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D -48.0°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.544
densidade
1.175 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
chave InChI
MVOSNPUNXINWAD-LURJTMIESA-N
Aplicação
(S)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol can be used as a chiral building block in:
  • The enantioselective synthesis of (-)-(S,S)-clemastine.
  • The enantioselective and geometrically defined synthesis of chloro methylbenzyl pinacol boronic ester via lithiation−borylation methodology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
686271-1G4061826066935