EZBRAIN42
Human Amyloid β42 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β42 levels in 50 μL tissue or cell lysates
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human Amyloid β42 Brain ELISA, This Human Amyloid β42 Brain ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8 pg/mL
(lowest level of Amyloid β1-42 standard; 50 μL sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type tissue/cellular lysate
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Neuroscience
Alzheimer′s Disease
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials