175552
Trichlorosilane
99%
Sinônimo(s):
Hydrotrichlorosilane, Silicochloroform, Silicon chloride hydride, Trichloromonosilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
9.75 psi ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
Lim. expl.
70 %
p.e.
32-34 °C (lit.)
densidade
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[SiH](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3HSi/c1-4(2)3/h4H
chave InChI
ZDHXKXAHOVTTAH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Other possible applications:
- Asymmetric reduction of N-aryl ketimines in the presence of a novel
L-valine-derived catalyst to form secondary amines.
- Hydrosilylation of imidazolinones to form chiral imidazolidinones in the presence of a 2,2′-bispyrrolidine based Lewis base organocatalyst.
- Trichlorosilane activated with chiral N-formylproline
derivatives is an effective reagent for the reduction of imines to form
enantiomerically enriched amines.
- Trichlorosilane reacts with dimethylformamide to form hypervalent hydridosilicates, which can reduce aldehydes to alcohols, imines to amines, and also for the reductive amination of aldehydes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<-2.2 °F - Equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
< -19 °C - Equilibrium method
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?