Documentos Principais
339873
Sigma-Aldrich
Diiodosilane
greener alternative
contains copper as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
SiH2I2
Número CAS:
Peso molecular:
283.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 3
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
56-60 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
2.834 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
I[Si]([H])([H])I
InChI
1S/H2I2Si/c1-3-2/h3H2
chave InChI
AIHCVGFMFDEUMO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Atom Economy”. Click here to view its DOZN scorecard.
Aplicação
Reagent involved in reductive iodination for synthesis of [18F]FDOPA
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)