Documentos Principais
539279
Sigma-Aldrich
Octenyltrichlorosilane, mixture of isomers
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CH(CH2)6SiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
245.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Impurezas
10-15% internal olefin isomers
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
223-224 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H15Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2H,1,3-8H2
chave InChI
MFISPHKHJHQREG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Octenyltrichlorosilane, mixture of isomers (OTTS) is a derivative of trichlorosilane that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It can be utilized in adhesion promotion and in the modification of surface characteristics.
Aplicação
OTTS forms a SAM on silica coated alumina implants which find potential application in orthopedics as a useful biomaterials.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synchrotron radiation stimulated etching of SiO2 thin films with a co contact mask for the area-selective deposition of self-assembled monolayer
Wang C and Urisu T
Japanese Journal of Applied Physics, 42(6S), 4016-4016 (2003)