Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
chave InChI
LWHHAVWYGIBIEU-LURJTMIESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.