Documentos Principais
534390
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-N-Fmoc-amino-L-proline
97%
Sinônimo(s):
(2S,4R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H28N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
452.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −34°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
199 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21+/m1/s1
chave InChI
UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.