690791
α-Methyl-D-phenylalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Me-D-Phe-OH, (R)-(+)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pureza óptica
ee: ≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@](N)(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-10(11,9(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,11H2,1H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
chave InChI
HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)