Documentos Principais
693456
Sigma-Aldrich
Shi Epoxidation Oxazolidinone Methyl Catalyst
95%
Sinônimo(s):
(3aR,5′S,7aR)-Dihydro-2,2-dimethyl-3′-(4-methylphenyl)-spiro[6H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6,5′-oxazolidine]-2′,7(4H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19NO6
Número CAS:
Peso molecular:
333.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D -28.0°, c = 1 in chloroform
pf
149-154 °C
grupo funcional
ether
ketal
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C17H19NO6/c1-10-4-6-11(7-5-10)18-9-17(24-15(18)20)14(19)13-12(8-21-17)22-16(2,3)23-13/h4-7,12-13H,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,17+/m1/s1
chave InChI
WFKGDVVGAWYPFR-XNJGSVPQSA-N
Aplicação
Asymmetric epoxidation organocatalyst
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Catalytic asymmetric epoxidation of alkenes has been the focus of many research efforts over the past two decades, the best known methods probably being those developed by Sharpless and Jacobsen-Katsuki.